Få mere at vide
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonsyre dinatriumsalt, 90+%
Artikelnummer. 11410987
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410987 25 g 25g
11420987 100 g 100g
11430987 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23375.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 525-05-3 | C10H5NNa2O8S2 | 377,25 g/mol
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonsyre dinatriumsalt er den mest følsomme bestemmelse af sporkoboltreagenser, der anvendes til bestemmelse af kobolt- og kaliumfølsomme reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonsyre dinatriumsalt er den mest følsomme bestemmelse af sporkoboltreagenser, der anvendes til bestemmelse af kobolt- og kaliumfølsomme reagenser.
Opløselighed Lidt opløseligt i methanol og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 525-05-3
Molekylær formel C10H5NNa2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 377.25
MDL nummer MFCD00149246
InChI nøgle DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
Synonym nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
PubChem CID 10672
SMIL [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 25 g
Beilstein 3643930
Merck Index 14,6644
Opløselighedsinformation Let opløselig i methanol og ethanol.
IUPAC navn dinatrium-3-hydroxy-4-nitrosonaftalen-2,7-disulfonat
Formel vægt 377.26
Procent renhed ≥90%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.