Få mere at vide
1-Nitroso-1-(2-Hydroxyethyl)-3-(2-chloroethyl)urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Nitroso-1-(2-Hydroxyethyl)-3-(2-chloroethyl)urea |
| CAS | 96806-34-7 |
| Molekylær formel | C5H10ClN3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N'-(2-Chloroethyl)-N-(2-hydroxyethyl)-N-nitrosourea |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10ClN3O3/c6-1-2-7-5(11)9(8-12)3-4-10/h10H,1-4H2,(H,7,11) |
| SMIL | OCCN(N=O)C(=O)NCCCl |
| IUPAC navn | 3-(2-chloroethyl)-1-(2-hydroxyethyl)-1-nitrosourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.6 |
| Formel vægt | 195.0411 |