Få mere at vide
1-Nitropyren, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Nitropyrene |
| CAS | 5522-43-0 |
| Molekylær formel | C16 H9 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Pyrene, 1-nitro-, 1-Nitropyrene, 3-Nitropyrene, NSC 81340 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC navn | 1-nitropyren |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.25 |
| Formel vægt | 247.0633 |