Få mere at vide
1-Nitropyrene-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Nitropyrene-d9 |
| CAS | 93487-20-8 |
| Molekylær formel | C16 2H9 N O2 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Pyrene-1,2,3,4,5,6,7,9,10-d9, 8-nitro-, 8-Nitropyrene-1,2,3,4,5,6,7,9,10-d9, 1-Nitropyrene-d9, 1-Nitropyrene D9 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c(c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7,9,10-nonadeuterio-8-nitropyrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.3 |
| Formel vægt | 256.1198 |