Få mere at vide
1-Nitropropane, TRC
Artikelnummer. 30470042
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30470042 50 g
1 options
Artikelnummer. 30470042 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN51959550G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Nitropropane
CAS 108-03-2
Molekylær formel C3 H7 N O2
Mængde 50 g
Synonym Propane, 1-nitro- (8CI, 9CI, ACI), 1-Nitropropane (ACI), NSC 6363
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
SMIL CCC[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-nitropropane
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Formel vægt 89.0477