missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Nitropiperazine, TRC

Artikelnummer. 30480564
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480564 100 mg
30469231 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN518290100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 42499-41-2
Molekylær formel C4H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 131.13
Synonym N-Nitropiperazine, 1-Nitropiperazine, NSC 243817
IUPAC navn 1-nitropiperazine
SMIL [O-][N+](=O)N1CCNCC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Nitropiperazine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H9N3O2/c8-7(9)6-3-1-5-2-4-6/h5H,1-4H2
Formel vægt 131.0695
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.