missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Nitropiperazine-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Nitropiperazine-d8 |
| CAS | 1794753-23-3 |
| Molekylær formel | C4HD8N3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | NSC 243817-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N3O2/c8-7(9)6-3-1-5-2-4-6/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N([N+](=O)[O-])C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1-nitropiperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.18 |
| Formel vægt | 139.1197 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?