Få mere at vide
1-Nitronaphthalen, TRC
Artikelnummer. 30475954
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30475954 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30475954 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN496855500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Nitronaphthalene
CAS 86-57-7
Molekylær formel C10 H7 N O2
Mængde 500 mg
Synonym 1-Nitronaphthalene, Naphthalene','1-nitro- (8CI','9CI','ACI), 1-Nitronaphthalene (ACI), 1-Nitronaphthaline, Nitrol, Nitrol (pesticide), NSC 9584, α-Nitronaphthalene
InChI formel InChI=1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
SMIL [O-][N+](=O)c1cccc2ccccc12
IUPAC navn 1-nitronaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 173.17
Formel vægt 173.0477