Få mere at vide
1-Nitronaphthalene-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Nitronaphthalene-d7 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| Formel vægt | 180.092 |