Få mere at vide
1-Nitronaphthalene-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Nitronaphthalene-d7 |
| CAS | 80789-77-1 |
| Molekylær formel | C10 D7 N O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7-d7, 8-nitro- (9 CI), 1-Nitronaphthalene-d7, 1-Nitronaphthalene-2,3,4,5,6,7,8-d7, 8-Nitronaphthalene-1,2,3,4,5,6,7-d7, 1-Nitronaphthalene-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H7NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7-heptadeuterio-8-nitronaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.211 |
| Formel vægt | 180.092 g/mol |
| Vis mere |