Få mere at vide
1-Nitronaphthalen-2-ol, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31006592
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31006592 250 mg 250mg
30989138 25 g 25g
31000051 1 g 1g
30993303 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31006592 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12637250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Nitronaphthalen-2-ol
CAS 550-60-7
Molekylær formel C10H7NO3
MDL nummer MFCD00021461
Mængde 250 mg
SMIL OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1[N+]([O-])=O
Molekylvægt (g/mol) 189.17
Procent renhed 98%