Få mere at vide
1-Nitroadamantan, TRC
Artikelnummer. 30133060
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133060 10 g
17919644 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133060 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49140010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7575-82-8
Molekylær formel C10H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 181.23
Synonym 1-Nitrotricyclo[3.3.1.13,7]decane, NSC130990, NSC235788
IUPAC navn 1-nitroadamantan
SMIL [O-][N+](=O)[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Nitroadamantane
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2/c12-11(13)10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Formel vægt 181.1103