Få mere at vide
1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene |
| CAS | 328-75-6 |
| Molekylær formel | C8H3F6NO2 |
| MDL nummer | MFCD00000384 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | FC(C1=CC(C(F)(F)F)=CC([N+]([O-])=O)=C1)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.11 |
| Procent renhed | 98% |