Få mere at vide
1-Nitro-2-phenylsulfanylbenzene, Mikromol™
Artikelnummer. 30050955
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050955 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050955 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1130.330025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Nitro-2-phenylsulfanylbenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrodiphenyl sulfide
CAS 4171-83-9
Analyt- eller komponentnavne 2-Nitrodiphenyl sulfide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H9 N O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzene, 1-nitro-2-(phenylthio)-, Sulfide, o-nitrophenyl phenyl (6CI,7CI,8CI), 1-Nitro-2-(phenylthio)benzene, 2-Nitrodiphenyl sulfide, 2-Nitrophenyl phenyl sulfide, 2-Nitrophenyl phenyl thioether, NSC 408025, NSC 633005, o-Nitrophenyl phenyl sulfide, 1-Nitro-2-phenylsulfanylbenzene
InChI formel InChI=1S/C12H9NO2S/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccccc1Sc2ccccc2
IUPAC navn 1-nitro-2-phenylsulfanylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 231.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 231.0354 g/mol