Få mere at vide
1-Naphthylmagnesium bromide, 0.5M in MeTHF
Artikelnummer. 15458037
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458037 50 mL 50ml
15468037 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51159.AD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 703-55-9 | C10H7BrMg | 231.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 703-55-9
Molekylær formel C10H7BrMg
Molekylvægt (g/mol) 231.38
MDL nummer MFCD00015768
InChI nøgle VCBWOINKHDKRAF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-naphthylmagnesium bromide, naphthylmagnesium bromide, naphthyl magnesium bromide, 1-naphthyl magnesium bromide, 1-naphthyl-magnesium bromide, 1-naphthalenylmagnesium bromide, magnesium,bromo-1-naphthalenyl, pziigumposvmsd-uhfffaoysa-m, 1-naphthylmagnesium bromide solution, bromo naphthalen-1-yl magnesium, grignard reagent
PubChem CID 11831277
IUPAC navn magnesium;1H-naphthalen-1-ide;bromide
SMIL [Mg++].[Br-].C1=CC=C2[C-]=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthylmagnesium bromide
Mængde 50 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 231.37
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in MeTHF