missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Naphthylhydrazine, TRC

Artikelnummer. 30474433
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474433 100 mg
30475920 10 mg
30472667 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474433 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN368528100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2243-55-2
Molekylær formel C10H10N2
Molekylvægt (g/mol) 158.2
IUPAC navn naphthalen-1-ylhydrazine
SMIL NNc1cccc2ccccc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Naphthylhydrazine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10N2/c11-12-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,12H,11H2
Formel vægt 158.0844
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.