Få mere at vide
1-Naphthylamine, TRC
Artikelnummer. 30133204
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133204 25 g
30136528 10 g
18072010 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN37801525G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-32-7
Molekylær formel C10 H9 N
Molekylvægt (g/mol) 143.19
Synonym 1-Naphthylamine (8CI), 1-Aminonaphthalene, 1-Naphthalamine, C.I. 37265, C.I. Azoic Diazo Component 114, Fast Garnet Base B, Naphthalen-1-ylamine, Naphthalidam, Naphthalidine, α-Aminonaphthalene, α-Naphthylamine
IUPAC navn naphthalen-1-amine
SMIL Nc1cccc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminonaphthalene
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
Formel vægt 143.0735