Få mere at vide
1-Naphthylamine-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-AminonaphthaleneD7 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| Formel vægt | 150.1174 |