Få mere at vide
1-Naphthylamine-7-Sulfonic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10030280 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10030280 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Artikelnummer. 10030280 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/0910/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 119-28-8
Smeltepunkt 500°C
Farve Beige-Gray
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C10H9NO3S
MDL nummer 4032
Mængde 100 g
Synonym 8-amino-2-naphthalenesulfonic acid, 1,7-cleve's acid, 1-naphthylamine-7-sulfonic acid, 2-naphthalenesulfonic acid, 8-amino, cleve's theta-acid, 1-amino-7-sulfonaphthalene, 1-aminonaphthalene-7-sulfonic acid, 8-naphthylamine-2-sulfonic acid, 1-amino-7-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-naphthalene-7-sulphonic acid
InChI nøgle QEZZCWMQXHXAFG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C=C(C=C2)S(=O)(=O)O)C(=C1)N
IUPAC navn 8-aminonaphthalene-2-sulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 223.246
PubChem CID 8386
Formel vægt 223.25g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthylamine-7-sulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.