missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Naphthylacetyl Spermine Trihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30476412
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476412 250 mg
30481954 10 mg
30468417 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476412 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN377800250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1049731-36-3
Molekylær formel C22H37Cl3N4O
Molekylvægt (g/mol) 479.91
Synonym N-[3-[[4-[(3-Aminopropyl)amino]butyl]amino]propyl]-1-naphthaleneacetamide Trihydrochloride, Naspm Trihydrochloride
IUPAC navn N-[3-[4-(3-aminopropylamino)butylamino]propyl]-2-naphthalen-1-ylacetamide;trihydrochloride
SMIL NCCCNCCCCNCCCNC(CC1=CC=CC2=CC=CC=C21)=O.Cl.Cl.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Naphthylacetyl Spermine Trihydrochloride
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C22H34N4O.3ClH/c23-12-6-15-24-13-3-4-14-25-16-7-17-26-22(27)18-20-10-5-9-19-8-1-2-11-21(19)20;;;/h1-2,5,8-11,24-25H,3-4,6-7,12-18,23H2,(H,26,27);3*1H
Formel vægt 478.2033
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.