Få mere at vide
1-Naphthylacetylchlorid, 95%
Artikelnummer. 11395369
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395369 1 g 1g
11305379 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50386.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 5121-00-6 | C12H9ClO | 204,65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5121-00-6
Molekylær formel C12H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 204.65
MDL nummer MFCD00175852
InChI nøgle DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride
PubChem CID 2795386
IUPAC navn 2-(naphthalen-1-yl)acetylchlorid
SMIL ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthylacetyl chloride
Tæthed 1.23
Kogepunkt 130 °C (0,6 mmHg)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.621
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Formel vægt 204.66
Procent renhed 95%