Få mere at vide
1-Naphthylacetonitrile 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10011300 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10011300 25 g Plastic Bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10011300 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128230250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 132-75-2
Molekylær formel C12H9N
Molekylvægt (g/mol) 167.211
MDL nummer MFCD00004041
InChI nøgle OQRMWUNUKVUHQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthylacetonitrile, 2-naphthalen-1-yl acetonitrile, 1-naphthyl acetonitrile, 1-naphthaleneacetonitrile, acetonitrile, 1-naphthyl, alpha-naphthylacetonitrile, alpha-naphthyl acetonitrile, 1-naphthylmethylcyanide, .alpha.-naphthylacetonitrile, 2-1-naphthyl acetonitrile
PubChem CID 8596
IUPAC navn 2-naphthalen-1-ylacetonitrile
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthylacetonitrile
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 33.0°C to 35.0°C
Farve Yellow to Brown
Kogepunkt 191.0°C to 194.0°C (18.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastic Bottle
Lineær formel C10H7CH2CN
Brydningsindeks 1.6182 to 1.6202
Mængde 25 g
Beilstein 09, 667
Formel vægt 167.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid After Melting
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthylacetonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.