Få mere at vide
1-Naphthylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 11306966
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306966 5 g 5g
11316966 25 g 25g
11326966 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11306966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06696.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 132-75-2 | C12H9N | 167.211 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132-75-2
Molekylær formel C12H9N
Molekylvægt (g/mol) 167.211
MDL nummer MFCD00004041
InChI nøgle OQRMWUNUKVUHQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthylacetonitrile, 2-naphthalen-1-yl acetonitrile, 1-naphthyl acetonitrile, 1-naphthaleneacetonitrile, acetonitrile, 1-naphthyl, alpha-naphthylacetonitrile, alpha-naphthyl acetonitrile, 1-naphthylmethylcyanide, .alpha.-naphthylacetonitrile, 2-1-naphthyl acetonitrile
PubChem CID 8596
IUPAC navn 2-naphthalen-1-ylacetonitril
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthylacetonitrile
Smeltepunkt 33°C to 35°C
Kogepunkt 180°C to 182°C (9 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.6192
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1101012
Formel vægt 167.21
Procent renhed 97%