Få mere at vide
1-Naphthylacetic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15849350
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15849350 500 g
15839350 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15849350 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8068620500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-87-3
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 186.21
Tekniske data
Smeltepunkt 125°C to 131°C
MDL nummer MFCD00004046
Mængde 500 g
Synonym 1-Naphthylacetic acid, 1-Naphthaleneacetic acid, Planofix, 1-Naphthylacetic acid