Få mere at vide
1-Naphthylacetic syre, 95%, kan fortsætte op til 5% 2-isomer
Artikelnummer. 11498923
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498923 250 g 250g
11488923 50 g 50g
11478923 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498923 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11069.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 86-87-3 | C12H10O2 | 186,21 g/mol
1-Naphthyleddikesyre bruges som plantevækstregulator og til plantevævskultur. Det bruges til vegetativ formering af planter fra stængel- og bladskæring, abscissionspromotor og substrat til auxin-inducere af specifikke planteenzymer. Desuden stimulerer det roddannelse i stiklinger af træ- og urteagtige planter. Det bruges også til at forhindre for tidligt fald af blomster og frugt. Det bruges også til at kontrollere genvækst af træspirer efter trimning. Ud over dette bruges det i ornamenter og fungerer som en ingrediens i mange kommercielle planterodsgartneriprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Naphthyladdikesyre bruges som plantevækstregulator og til plantevævskultur. Det bruges til vegetativ formering af planter fra stængel- og bladskæring, abscissionspromotor og substrat til auxin-inducere af specifikke planteenzymer. Desuden stimulerer det roddannelse i stiklinger af træ- og urteagtige planter. Det bruges også til at forhindre for tidligt fald af blomster og frugt. Det bruges også til at kontrollere genvækst af træspirer efter trimning. Ud over dette bruges det i ornamenter og fungerer som en ingrediens i mange kommercielle planterodsgartneriprodukter.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand, ethanol, acetone, chloroform og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-87-3
Molekylær formel C12H10O2
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00004046
InChI nøgle PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthylacetic acid, 1-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-1-yl acetic acid, naphthalene-1-acetic acid, transplantone, phyomone, planofix, 1-naphthalene acetic acid, fruitone n, stop-drop
PubChem CID 6862
ChEBI CHEBI:32918
IUPAC navn 2-naphthalen-1-yleddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthylacetic acid
Smeltepunkt 126 °C til 133 °C
Mængde 250 g
Beilstein 1308415
Merck Index 14,6371
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand, ethanol, acetone, kloroform og ether.
Formel vægt 186.21
Procent renhed 96%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) May contain up to 4% 2-isomer
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthaleneaceticacid