Få mere at vide
1-Naphthylacetic syre, 95%, kan fortsætte op til 5% 2-isomer
Beskrivelse
1-Naphthyleddikesyre bruges som plantevækstregulator og til plantevævskultur. Det bruges til vegetativ formering af planter fra stængel- og bladskæring, abscissionspromotor og substrat til auxin-inducere af specifikke planteenzymer. Desuden stimulerer det roddannelse i stiklinger af træ- og urteagtige planter. Det bruges også til at forhindre for tidligt fald af blomster og frugt. Det bruges også til at kontrollere genvækst af træspirer efter trimning. Ud over dette bruges det i ornamenter og fungerer som en ingrediens i mange kommercielle planterodsgartneriprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Naphthyladdikesyre bruges som plantevækstregulator og til plantevævskultur. Det bruges til vegetativ formering af planter fra stængel- og bladskæring, abscissionspromotor og substrat til auxin-inducere af specifikke planteenzymer. Desuden stimulerer det roddannelse i stiklinger af træ- og urteagtige planter. Det bruges også til at forhindre for tidligt fald af blomster og frugt. Det bruges også til at kontrollere genvækst af træspirer efter trimning. Ud over dette bruges det i ornamenter og fungerer som en ingrediens i mange kommercielle planterodsgartneriprodukter.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand, ethanol, acetone, chloroform og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphthylacetic acid |
| Smeltepunkt | 126 °C til 133 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1308415 |
| Merck Index | 14,6371 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand, ethanol, acetone, kloroform og ether. |
| Formel vægt | 186.21 |
| Procent renhed | 96% |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | May contain up to 4% 2-isomer |