Få mere at vide
1-Naphthylacetic Acid 4-Nitrophenyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphthylacetic Acid 4-Nitrophenyl Ester |
| CAS | 51537-87-2 |
| Molekylær formel | C18H13NO4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-Naphthaleneacetic Acid 4-Nitrophenyl Ester, 4-Nitrophenyl 1-Naphthylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H13NO4/c20-18(23-16-10-8-15(9-11-16)19(21)22)12-14-6-3-5-13-4-1-2-7-17(13)14/h1-11H,12H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Cc2cccc3ccccc23)cc1 |
| IUPAC navn | (4-nitrophenyl) 2-naphthalen-1-ylacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.3 |
| Formel vægt | 307.0845 |