missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Naphthylacetic Acid 4-Nitrophenyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30482191
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482191 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482191 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN377770250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Naphthylacetic Acid 4-Nitrophenyl Ester
CAS 51537-87-2
Molekylær formel C18H13NO4
Mængde 250 mg
Synonym 1-Naphthaleneacetic Acid 4-Nitrophenyl Ester, 4-Nitrophenyl 1-Naphthylacetate
InChI formel InChI=1S/C18H13NO4/c20-18(23-16-10-8-15(9-11-16)19(21)22)12-14-6-3-5-13-4-1-2-7-17(13)14/h1-11H,12H2
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Cc2cccc3ccccc23)cc1
IUPAC navn (4-nitrophenyl) 2-naphthalen-1-ylacetate
Molekylvægt (g/mol) 307.3
Formel vægt 307.0845
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.