Få mere at vide
1-Naphthylacetamide, 98%
Artikelnummer. 11416876
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416876 25 g 25g
11426876 100 g 100g
11436876 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23986.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86-86-2 | C12H11NO | 185.226 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-86-2
Molekylær formel C12H11NO
Molekylvægt (g/mol) 185.226
MDL nummer MFCD00004047
InChI nøgle XFNJVKMNNVCYEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthaleneacetamide, 1-naphthylacetamide, 2-1-naphthyl acetamide, frufix, rootone, naphthaleneacetamide, amid-thin, dirigol n, amid-thin w, naam
PubChem CID 6861
ChEBI CHEBI:81810
IUPAC navn 2-naphthalen-1-ylacetamid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthylacetamide
Smeltepunkt 176°C to 178°C
Mængde 25 g
Formel vægt 185.23
Procent renhed 98%