Få mere at vide
1-Naphthyl trifluoromethanesulfonat, 97%
Artikelnummer. 15431238
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431238 250 mg 250mg
15411238 1 g 1g
15421238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55091.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 99747-74-7 | C11H7F3O3S | 276,229 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Noter
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevar dem i kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99747-74-7
Molekylær formel C11H7F3O3S
Molekylvægt (g/mol) 276.229
MDL nummer MFCD00192340
InChI nøgle WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 1-naphthyl triflate, 1-naphthyl-triflate, 1-naphthalenyl triflate, acmc-20aot0, 1-trifluoromethanesulfonyl naphthalene
PubChem CID 378884
IUPAC navn nafthalen-1-yl trifluoromethanesulfonat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
Farve Rød
Tæthed 1.405 g/mL
Kogepunkt 97 °C til 98 °C (0,3 mmHg)
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Brydningsindeks 1.52
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Formel vægt 276.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske