Få mere at vide
1-Naphthyl trifluoromethanesulfonat, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphthyl trifluoromethanesulfonate |
| Farve | Rød |
| Tæthed | 1.405 g/mL |
| Kogepunkt | 97 °C til 98 °C (0,3 mmHg) |
| Flammepunkt | 113 °C (235 °F) |
| Brydningsindeks | 1.52 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Formel vægt | 276.23 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |