Få mere at vide
1-naphthyltrifluormethansulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052634
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431238 250 mg 250mg
15411238 1 g 1g
15421238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55091.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99747-74-7 | C11H7F3O3S | 276.229 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99747-74-7
Molekylær formel C11H7F3O3S
Molekylvægt (g/mol) 276.229
MDL nummer MFCD00192340
InChI nøgle WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 1-naphthyl triflate, 1-naphthyl-triflate, 1-naphthalenyl triflate, acmc-20aot0, 1-trifluoromethanesulfonyl naphthalene
PubChem CID 378884
IUPAC navn naphthalen-1-yl trifluoromethanesulfonate
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
Farve Red
Tæthed 1.405 g/mL
Kogepunkt 97°C to 98°C (0.3 mmHg)
Flammepunkt 113°C (235°F)
Brydningsindeks 1.52
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Formel vægt 276.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid