Få mere at vide
1-Naphthyl PP1, MedChemExpress
Beskrivelse
1-Naphthyl PP1 (1-NA-PP 1) is a selective inhibitor of src family kinases. 1-Naphthyl PP1 inhibits v-Src and c-Fyn, c-Abl, CDK2 and CAMK II with IC50s of 1.0, 0.6, 0.6, 18 and 22 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphthyl PP1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 221243-82-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H19N5 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | 1-NA-PP 1 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (39.38 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |