Få mere at vide
1-naphthylfosfatmononatriumsaltmonohydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11420625 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420625 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11420625 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219941005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00 DKK
    1081.36 DKK / 5g
    Spare 58.64 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Hæmmer syre-, basis- og proteinfosfataser. 1-naphthylfosfatmononatriumsaltmonohydrat, MP Biomedicals er en ikke-specifik fosfatasehæmmer. Det er det foretrukne substrat til bioanalytiske bestemmelser af sure fosfataser, såsom prosta
Kemiske identifikatorer
CAS 81012-89-7
Molekylær formel C10H7O4P
Molekylvægt (g/mol) 222.14
MDL nummer MFCD00150615
InChI nøgle YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
PubChem CID 45055387
SMIL [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (50 mg/ml)
IUPAC navn naphthalen-1-yl dihydrogenphosphat;natrium;hydrat
Formel vægt 264,87 g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthyl Phosphate Monosodium Salt Monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthyl PhosphateMonosodium Salt Monohydrate