Få mere at vide
1-Naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, 98+%
Artikelnummer. 10434345 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10434345 1 g Glasflaske 1g
10124760 5 g Glasflaske -
10752685 25 g Glasflaske 25g
15169253 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10434345 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 226890010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81012-89-7 | C10H7O4P | 222.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81012-89-7
Molekylær formel C10H7O4P
Molekylvægt (g/mol) 222.14
MDL nummer MFCD00150615
InChI nøgle YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
PubChem CID 45055387
SMIL [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 189.0°C to 191.0°C
Farve Hvid
pH 3.5 to 4.5 (5% aq. soln.)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7OP(O)(OH)ONa·H2O
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation (5% in water) Clear colorless to light yellow
IUPAC navn naphthalen-1-yl dihydrogenphosphat;natrium;hydrat
Formel vægt 264.15
Procent renhed 98+%
Fysisk form fint pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthyl phosphate, monosodium salt, monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.