Få mere at vide
1-Naphthylphosphat mononatrium saltmonohydrat, 98+%
Artikelnummer. 11443797
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443797 100 g 100g
11423797 5 g 5g
11433797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18254.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 81012-89-7 | C10H7O4P | 222,14 g/mol
1-naphthylphosphatmononatriumsaltmonohydrat virker som et substrat til bestemmelse af prostatasyrephosphatase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Naphthylphosphatmononatriumsaltmonohydrat fungerer som et substrat
til bestemmelse af prostatasyrephosphatase.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81012-89-7
Molekylær formel C10H7O4P
Molekylvægt (g/mol) 222.14
MDL nummer MFCD00150615
InChI nøgle YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
PubChem CID 45055387
IUPAC navn naphthalen-1-yl dihydrogenphosphat;natrium;hydrat
SMIL [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthyl Phosphate Monosodium Salt Monohydrate
Smeltepunkt 186 °C til 191 °C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 264,16 (246,14 Vandfri)
Procent renhed ≥98%