Få mere at vide
1-Naphthylphosphat mononatrium saltmonohydrat, 98+%
Beskrivelse
1-naphthylphosphatmononatriumsaltmonohydrat virker som et substrat til bestemmelse af prostatasyrephosphatase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til bestemmelse af prostatasyrephosphatase.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate |
| Smeltepunkt | 186 °C til 191 °C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 264,16 (246,14 Vandfri) |
| Procent renhed | ≥98% |