Få mere at vide
1-Naftylfosfat mononatrium saltmonohydrat, 97+%
Beschreibung
Substrat til bestemmelse af fosfataser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1877764 |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| IUPAC navn | naphthalen-1-yl dihydrogenphosphat;natrium;hydrat |
| Formel vægt | 264,15 (246,13 Vandfri) |
| Procent renhed | ≥97% |
| Fysisk form | Pulver |