Få mere at vide
1-Naftylfosfat mononatrium saltmonohydrat, 97+%
Artikelnummer. 15400287
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400287 5 g 5g
15410287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63004.06
 Begrænset vare
På lager
Substrat til bestemmelse af fosfataser | CAS: 81012-89-7 | C10H7O4P | 222,14 g/mol
Substrat til bestemmelse af fosfataser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81012-89-7
Molekylær formel C10H7O4P
Molekylvægt (g/mol) 222.14
MDL nummer MFCD00150615
InChI nøgle YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
PubChem CID 45055387
SMIL [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 1877764
Opløselighedsinformation Soluble in water
IUPAC navn naphthalen-1-ylphosphat
Formel vægt 264.15 (246.13 Anhydrous)
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Pulver