Få mere at vide
1-Naphthylphosphat disodium salthydrat, 99%
Artikelnummer. 11449917
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449917 25 g 25g
11429917 1 g 1g
11439917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22866.14
 Begrænset vare
På lager
1-Naphthylphosphat disodium salthydrat, 99%, C10H9Na2O5P, CAS Number-207569-06-0 | CAS: 207569-06-0 | C10H7Na2O4P | 268,12 g/mol
1-Naphthylphosphat dinatriumsalthydrat bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Naphthylphosphat dinatriumsalthydrat bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207569-06-0
Molekylær formel C10H7Na2O4P
Molekylvægt (g/mol) 268.12
MDL nummer MFCD00041007
InChI nøgle QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium salt
PubChem CID 24212014
IUPAC navn dinatrium;naphthalen-1-ylphosphat;hydrat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 25 g
Beilstein 4895811
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 268.12 (Vandfri)
Procent renhed 99%