Få mere at vide
1-Naphthylphosphat dinatriumsalthydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429917
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429917 1 g 1g
11439917 5 g 5g
11449917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22866.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
1-Naphthylphosphat dinatriumsalthydrat, 99 %, C10H9Na2O5P, CAS-nummer-207569-06-0
1-Naphthylphosphat dinatriumsalthydrat bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Naphthylphosphat dinatriumsalthydrat bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207569-06-0
Molekylær formel C10H7Na2O4P
Molekylvægt (g/mol) 268.12
MDL nummer MFCD00041007
InChI nøgle QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium salt
PubChem CID 24212014
IUPAC navn dinatrium;naphthalen-1-ylphosphat;hydrat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Beilstein 4895811
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 268.12 (Anhydrous)
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthylphosphatedisodium salt hydrate