Få mere at vide
1-naphthylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448959
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448959 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 15448959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12418.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 551-06-4 | C11H7NS | 185,244 g/mol
1-Naphthylisothiocyanat er et værktøj til undersøgelse af leverskader, som forårsager galdestase og hyperbilirubinæmi akut og galdegangehyperplasi og galdecirrhose kronisk med ændringer i hepatocytfunktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1
-Naphthyl isothiocyanat er et værktøj til undersøgelse af leverskader, som forårsager galdestase og hyperbilirubinæmi akut og galdegangshyperplasi og galdecirrhose kronisk, med ændringer i hepatocytfunktionen.
Så
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthyl isothiocyanate
CAS 551-06-4
Smeltepunkt 54 °C til 57 °C
Lugt Irriterende
Molekylær formel C11H7NS
MDL nummer MFCD00003882
Mængde 10 g
FN nummer UN2923
Beilstein 637868
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,6411
Synonym 1-naphthyl isothiocyanate, 1-naphthylisothiocyanate, anit, kesscocide, alpha-naphthyl isothiocyanate, naphthalene, 1-isothiocyanato, naphthalene, isothiocyanato, isothiocyanic acid, 1-naphthyl ester, 1-naftylisothiokyanat, isothiocyanic acid 1-naphthyl ester
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
InChI nøgle JBDOSUUXMYMWQH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N=C=S
IUPAC navn 1-isothiocyanatonaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 185.244
PubChem CID 11080
ChEBI CHEBI:35455
Formel vægt 185.25
Procent renhed 98%