Få mere at vide
1-Naphthyl isocyanat, 99%
Artikelnummer. 10454311 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10454311 25 g 25g
10444311 5 g 5g
10358953 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10454311 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 415410250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 86-84-0 | C11H7NO | 169,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-84-0
InChI nøgle BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthyl isocyanate, naphthalene, 1-isocyanato, alpha-naphthyl isocyanate, isocyanatonaphthalene, 1-naphthylisocyanate, 1-isocyanato-naphthalene, unii-5lh2p0691e, 1-isocyanatonapthalene, isocyanic acid 1-naphthyl ester, isocyanic acid, 1-naphthyl ester
PubChem CID 66589
IUPAC navn 1-isocyanatonaphthalen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthyl isocyanate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 4 °C
Tæthed 1.1800g/mL
Kogepunkt 269 °C til 270 °C
Flammepunkt 135 °C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H7NO
Brydningsindeks 1,6324 til 1,6344
Mængde 25 g
Merck Index 15, 6492
Specifik vægtfylde 1.18
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselig i toluen, kloroform, ether, nedbrydes i alkoholer
Molekylvægt (g/mol) 169.18
Formel vægt 169.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthyl isocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .