Få mere at vide
1-Naphthylisocyanat, 98%
Artikelnummer. 11414160
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414160 1 g 1g
11453417 5 g 5g
11463417 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11414160 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17200.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 86-84-0 | C11H7NO | 169,183 g/mol
1-naphthylisocyanat anvendes til fremstilling af kationisk aromatisk urethan. Det er nyttigt til undersøgelse af cholangiolitisk hepatotoksicitet hos laboratoriedyr. Det anvendes også som separate enantiomerer af beta-blokkere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Naphthylisocyanat anvendes til fremstilling af kationisk aromatisk urethan. Det er nyttigt til undersøgelse af cholangiolitisk hepatotoksicitet hos laboratoriedyr. Det anvendes også som separate enantiomerer af beta-blokkere.
Opløselighed Blandbar med alkohol, chloroform
og diethylether.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-84-0
Molekylær formel C11H7NO
MDL nummer MFCD00003881
InChI nøgle BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthyl isocyanate, naphthalene, 1-isocyanato, alpha-naphthyl isocyanate, isocyanatonaphthalene, 1-naphthylisocyanate, 1-isocyanato-naphthalene, unii-5lh2p0691e, 1-isocyanatonapthalene, isocyanic acid 1-naphthyl ester, isocyanic acid, 1-naphthyl ester
PubChem CID 66589
IUPAC navn 1-isocyanatonaphthalen
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthyl isocyanate
Smeltepunkt 4°C
Tæthed 1.177
Kogepunkt 269°C
Flammepunkt 135°C
Lugt Irritating
Brydningsindeks 1.6335
Mængde 1 g
FN nummer UN2206
Beilstein 742779
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,6410
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,chloroform and diethyl ether.
SMIL O=C=NC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 169.18
Formel vægt 169.18
Procent renhed 98%