Få mere at vide
1-naphthylbutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10787002 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10787002 5 g Glasflaske 5g
10746622 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10787002 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334950050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3121-70-8 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3121-70-8
Molekylær formel C14H14O2
Molekylvægt (g/mol) 214.26
MDL nummer MFCD00003923
InChI nøgle XIVJNRXPRQKFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthyl butyrate, .alpha.-naphthyl butyrate, alpha-naphthyl butyrate, naphthalen-1-yl butyrate, butanoic acid, 1-naphthalenyl ester, butyric acid, 1-naphthyl ester, 1-naphthylbutyrate, unii-9uzl9u0cik, butyric acid 1-naphthyl ester, 9uzl9u0cik
PubChem CID 76571
IUPAC navn naphthalen-1-yl-butanoat
SMIL CCCC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthyl butyrate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 125°C to 130°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt 62°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.09
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible in water
Formel vægt 214.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske