Få mere at vide
1-Naphthyl butyrate, 98+%
Artikelnummer. 11440827
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440827 1 g 1g
11450827 5 g 5g
11460827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23221.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3121-70-8 | C14H14O2 | 214.264 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3121-70-8
Molekylær formel C14H14O2
Molekylvægt (g/mol) 214.264
MDL nummer MFCD00003923
InChI nøgle XIVJNRXPRQKFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthyl butyrate, .alpha.-naphthyl butyrate, alpha-naphthyl butyrate, naphthalen-1-yl butyrate, butanoic acid, 1-naphthalenyl ester, butyric acid, 1-naphthyl ester, 1-naphthylbutyrate, unii-9uzl9u0cik, butyric acid 1-naphthyl ester, 9uzl9u0cik
PubChem CID 76571
IUPAC navn naphthalen-1-yl-butanoat
SMIL CCCC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthyl butyrate
Tæthed 1.09
Kogepunkt 125°C to 130°C (1 mmHg)
Flammepunkt 62°C (143°F)
Brydningsindeks 1.571
Mængde 1 g
Beilstein 2558646
Formel vægt 214.27
Procent renhed ≥98%