missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Naphthyl b-D-glucopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30476547
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30476547 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476547 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3720602.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Naphtyl-beta-D-Glucopyranoside
CAS 19939-82-3
Molekylær formel C16 H18 O6
Mængde 2.5 g
Synonym 1-Naphthol glucoside, α-Naphthol glucoside
InChI formel InChI=1S/C16H18O6/c17-8-12-13(18)14(19)15(20)16(22-12)21-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-7,12-20H,8H2/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3ccccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(1-naphthyloxy)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 306.31
Formel vægt 306.1103
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.