Få mere at vide
1-Naphthylacetat, TRC
Artikelnummer. 30465645
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30465645 1 g
1 options
Artikelnummer. 30465645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3786751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthyl Acetate
CAS 830-81-9
Molekylær formel C12 H10 O2
Mængde 1 g
Synonym 1-Acetoxynaphthalene, 1-Naphthalen-1-yl Acetate, 1-Naphthyl Acetate, Acetic Acid 1-Naphthyl Ester, NSC 9846, Naphthalen-1-yl Acetate, α-Acetoxynaphthalene, α-Naphthol Acetate, α-Naphthyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3
SMIL CC(=O)Oc1cccc2ccccc12
IUPAC navn nafthalen-1-ylacetat
Molekylvægt (g/mol) 186.207
Formel vægt 186.068