Få mere at vide
1-Naphthylacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphthyl Acetate |
| CAS | 830-81-9 |
| Molekylær formel | C12 H10 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Acetoxynaphthalene, 1-Naphthalen-1-yl Acetate, 1-Naphthyl Acetate, Acetic Acid 1-Naphthyl Ester, NSC 9846, Naphthalen-1-yl Acetate, α-Acetoxynaphthalene, α-Naphthol Acetate, α-Naphthyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | nafthalen-1-ylacetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.207 |
| Formel vægt | 186.068 |