Få mere at vide
1-Naphthylacetat, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphthyl acetate |
| Smeltepunkt | 43 °C til 46 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 2046403 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 186.21 |
| Procent renhed | 99% |